Läs mer
UVP Kompakt UV-lampa med dubbla rör
Produktkod. 11778221
Change view
Våglängd:
365/254 nm
Produktkod. Våglängd
11778221 365/254 nm
1 options
Produktkod. 11778221 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95002110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använder två separata rör för högre ljusintensitet. UVP Ultra Violet Product™ Den kompakta UV-lampan med dubbla rör är lätt, AC driven och bärbar.
  • Lätt på endast 0,45 kg
  • 4 watt bärbar lampa
  • Våglängden är 365nm långvåg, 254nm kortvåg.
  • Hållbar plastkonstruktion
  • Lampsladd, 2,4m
  • Mått: 198 x 71 x 53 mm
  • Använd med valfritt J-124-stativ för handsfree-hantering
Specifikationer
Spänning 230 V
Wattal 4 W
Våglängd 365/254 nm
Mått (L x B x H) 198 x 71 x 53 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz
Hertz 50/60 Hz
Inkluderar Separata rör för varje våglängd
Ljusintensitet 760/720μ cm 2
Material Plast
Modell UVGL-25
Förpackningsmängd 1 st
Produkttyp Bärbar UV-lampa