Läs mer
Hanna Instruments™ Compact Thermohygrometer
Produktkod. 10329530
Inkluderar:
Daggpunkt, Kalifornien. Dataloggprob
RH-sensor, skyddande sintrad kåpa
med kalibreringsdataloggningsprob
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10329530
Brand: Hanna Instruments™ HI93640
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Typ Compact Thermohygrometer
Upplösning 0.1°C
Temperaturområde (metriskt) 0°C to 60°C
Temperaturnoggrannhet ±0.5°C
Temperaturupplösning 0.1°C
Vikt (metrisk) 340 g
Inkluderar RH-sensor, skyddande sintrad kåpa