Läs mer
Nabertherm™ Compact Tube Furnace
Produktkod. 15456582 Handla allt Nabertherm Produkter| Produktkod. | Mått (L x B x H) Exteriör | Controllertyp | Temperatur (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15456582 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1200 °C | Varje |
| 15486592 | 434 x 340 x 508 mm | C450 | 1300 °C | Varje |
| 15486582 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1200 °C | Varje |
| 15416602 | 670 x 340 x 508 mm | C450 | 1300 °C | Varje |
| 15466732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1200 °C | Varje |
| 15496732 | 670 x 340 x 508 mm | P480 | 1300 °C | Varje |
| 15486742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1200 °C | Varje |
| 15496742 | 670 x 410 x 578 mm | C450 | 1300 °C | Varje |
| 15406742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1200 °C | Varje |
| 15416742 | 670 x 410 x 578 mm | P480 | 1300 °C | Varje |
| 15456592 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1200 °C | Varje |
| 15416622 | 920 x 460 x 628 mm | C450 | 1300 °C | Varje |
| 15426742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1200 °C | Varje |
| 15436742 | 920 x 460 x 628 mm | P480 | 1300 °C | Varje |
| 15406592 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1200 °C | Varje |
| 15466632 | 1170 x 460 x 628 mm | B410 | 1300 °C | Varje |
| 15426592 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1200 °C | Varje |
| 15476642 | 1170 x 460 x 628 mm | C450 | 1300 °C | Varje |
| 15446742 | 1170 x 460 x 628 mm | P480 | 1200 °C | Varje |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beskrivning
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Solid state relays provide for low-noise operation
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | C450 |
| Uppvärmd zon | 250 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 434 x 340 x 508 mm |
| Längd (metrisk) | 450 mm |
| Diameter (metrisk) processrör | 50 mm |