Läs mer
Nabertherm™ Kompakt rörugn med B510 styrenhet
Produktkod. 17328089 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Diameter (metrisk) processrör:
100 mm
120 mm
170 mm
Uppvärmd zon:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) processrör Uppvärmd zon Temperatur (metrisk)
17328089 120 mm 500 mm 1300 °C
17318089 120 mm 500 mm 1200 °C
17388089 100 mm 750 mm 1300 °C
17378089 170 mm 750 mm 1200 °C
17338099 170 mm 1000 mm 1200 °C
17348099 170 mm 1000 mm 1300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17328089 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer R322L3AN
Dessa kompakta rörugnar med integrerade styrsystem kan användas universellt för många processer. Utrustade med ett standardarbetsrör av C 530 keramik och två fiberpluggar, har dessa rörugnar ett oslagbart pris/prestanda-förhållande.
  • Utmärkt pris-prestanda-förhållande
  • Kan även utrustas med gasförsörjningssystem 1 (ingen vakuumdrift) och gasförsörjningssystem 2 (för vakuumdrift)
  • Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
  • Enzonad design som standard med styrenhet B 510
  • Ytterrörsdiameter 50 till 170 mm, uppvärmd längd från 250 till 1000 mm
  • Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Isolering gjord av icke-klassificerat fibermaterial
Specifikationer
Controllertyp B510
Uppvärmd zon 500 mm
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Typ Kompakt rörugn
Diameter (metrisk) processrör 120 mm