Beskrivning
- Utmärkt pris-prestanda-förhållande
- Kan också utrustas med gasförsörjningssystem 1 (ingen vakuumdrift) och gasförsörjningssystem 2 (för vakuumdrift)
- Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
- Enkelzonad design som standard med styrenhet B 510
- Ytterrörsdiameter på 50 till 170 mm, uppvärmd längd från 250 till 1000 mm
- Dubbel skalhus av plåtar av texturerat rostfritt stål
- Isolering gjord av icke-klassificerat fibermaterial
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | B510 |
| Uppvärmd zon | 750 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
| Typ | Kompakt rörugn |
| Diameter (metrisk) processrör | 100 mm |