Läs mer
Nabertherm™ Kompakt rörugn med B510 styrenhet
Produktkod. p-7236251 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Diameter (metrisk) processrör:
100 mm
120 mm
170 mm
Uppvärmd zon:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) processrör Uppvärmd zon Temperatur (metrisk)
17318089 120 mm 500 mm 1200 °C
17328089 120 mm 500 mm 1300 °C
17388089 100 mm 750 mm 1300 °C
17378089 170 mm 750 mm 1200 °C
17338099 170 mm 1000 mm 1200 °C
17348099 170 mm 1000 mm 1300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17318089 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer R322L2AN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa kompakta rörugnar med integrerade styrsystem kan användas universellt för många processer. Utrustade med ett standardarbetsrör av C 530 keramik och två fiberpluggar, har dessa rörugnar ett oslagbart pris/prestanda-förhållande.
  • Utmärkt pris-prestanda-förhållande
  • Kan även utrustas med gasförsörjningssystem 1 (ingen vakuumdrift) och gasförsörjningssystem 2 (för vakuumdrift)
  • Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
  • Enzonad design som standard med styrenhet B 510
  • Ytterrörsdiameter 50 till 170 mm, uppvärmd längd från 250 till 1000 mm
  • Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Isolering gjord av icke-klassificerat fibermaterial
Specifikationer
Controllertyp B510
Uppvärmd zon 500 mm
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Typ Kompakt rörugn
Diameter (metrisk) processrör 120 mm