Läs mer
Nabertherm™ Kompakt rörugn med C550 Controller
Produktkod. 17398089 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Diameter (metrisk) processrör:
50 mm
120 mm
170 mm
Uppvärmd zon:
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) processrör Uppvärmd zon Temperatur (metrisk)
17398089 170 mm 750 mm 1200 °C
17338079 50 mm 250 mm 1200 °C
17348079 50 mm 250 mm 1300 °C
17378079 50 mm 500 mm 1200 °C
17388079 50 mm 500 mm 1300 °C
17338089 120 mm 500 mm 1200 °C
17348089 120 mm 500 mm 1300 °C
17308099 170 mm 750 mm 1300 °C
17358099 170 mm 1000 mm 1200 °C
17368099 170 mm 1000 mm 1300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17398089 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer R472O2AN
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Dessa kompakta rörugnar med integrerade styrsystem kan användas universellt för många processer. Utrustade med ett standardarbetsrör av C 530 keramik och två fiberpluggar, har dessa rörugnar ett oslagbart pris/prestanda-förhållande.
  • Utmärkt pris-prestanda-förhållande
  • Kan också utrustas med gasförsörjningssystem 1 (ingen vakuumdrift) och gasförsörjningssystem 2 (för vakuumdrift)
  • Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
  • Fem program och fyra fritt programmerbara ramper, styrenhet C 550 med 10 fritt justerbara program och 20 segment
  • Ytterrörsdiameter på 50 till 170 mm, uppvärmd längd från 250 till 1000 mm
  • Dubbel skalhus av plåtar av texturerat rostfritt stål
  • Isolering gjord av icke-klassificerat fibermaterial
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Controllertyp C550
Uppvärmd zon 750 mm
Temperatur (metrisk) 1200 °C
Typ Kompakt rörugn
Mått (L x B x H) Exteriör 920 x 460 x 628 mm
Längd (metrisk) 1070 mm
Diameter (metrisk) processrör 170 mm