Läs mer
Nabertherm™ Kompakt rörugn med P580 Controller
Handla allt Nabertherm Produkter
Diameter (metrisk) processrör:
50 mm
120 mm
170 mm
Uppvärmd zon:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
Beskrivning
- Utmärkt pris-prestanda-förhållande
- Kan även utrustas med gasförsörjningssystem 1 (ingen vakuumdrift) och gasförsörjningssystem 2 (för vakuumdrift)
- Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
- Controller P580 med 50 fritt justerbara program och 40 segment för trezonsdrift
- Ytterrörsdiameter 50 till 170 mm, uppvärmd längd från 250 till 1000 mm
- Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
- Isolering gjord av icke-klassificerat fibermaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Controllertyp | P580 |
| Uppvärmd zon | 500 mm |
| Temperatur (metrisk) | 1200 °C |
| Typ | Kompakt rörugn |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 670 x 410 x 578 mm |
| Längd (metrisk) | 700 mm |
| Diameter (metrisk) processrör | 120 mm |