Läs mer
Nabertherm™ Kompakt rörugn med P580 Controller
Produktkod. 17368089 Handla allt Nabertherm Produkter
Diameter (metrisk) processrör:
50 mm
120 mm
170 mm
Uppvärmd zon:
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperatur (metrisk):
1200 °C
1300 °C
Produktkod. 17368089
Brand: Nabertherm™ R322W3AN3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa kompakta rörugnar med integrerade styrsystem kan användas universellt för många processer. Utrustade med ett standardarbetsrör av C 530 keramik och två fiberpluggar, har dessa rörugnar ett oslagbart pris/prestanda-förhållande.
  • Utmärkt pris-prestanda-förhållande
  • Kan även utrustas med gasförsörjningssystem 1 (ingen vakuumdrift) och gasförsörjningssystem 2 (för vakuumdrift)
  • Temperatur, max. 1200 °C eller 1300 °C
  • Controller P580 med 50 fritt justerbara program och 40 segment för trezonsdrift
  • Ytterrörsdiameter 50 till 170 mm, uppvärmd längd från 250 till 1000 mm
  • Hus med dubbla skal tillverkat av plåt av strukturerat rostfritt stål
  • Isolering gjord av icke-klassificerat fibermaterial
Specifikationer
Controllertyp P580
Uppvärmd zon 500 mm
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Typ Kompakt rörugn
Mått (L x B x H) Exteriör 670 x 410 x 578 mm
Längd (metrisk) 700 mm
Diameter (metrisk) processrör 120 mm