Läs mer
Nabertherm™ Compact Tube Furnace R-serien med P580 Controller
Produktkod. 17388099 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Controllertyp:
P580
Produktkod. Controllertyp
17388099 P580
1 options
Produktkod. 17388099 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer R572W3AN3
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Utrustade med ett standardarbetsrör av C 530 keramik och två fiberpluggar, har dessa rörugnar ett oslagbart pris/prestanda-förhållande.
  • Maxtemperatur: 1300 °C
  • Enkelzonad design som standard
  • Dubbel skalhus av plåtar av texturerat rostfritt stål
  • Endast fibermaterial används som inte klassificeras som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Ytterrörsdiameter på 50 till 170 mm, uppvärmd längd från 250 till 1000 mm
  • Arbetsrör av C 530 keramik inklusive två fiberpluggar som standardutrustning
  • Typ S termoelement
  • Halvledarreläer ger låg brusfunktion
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Controllertyp P580
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Mått (L x B x H) Exteriör 460 x 1170 x 628 mm
Längd (metrisk) 1000 mm
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm
Vikt (metrisk) 89 kg