Läs mer
Nabertherm Compact Tube Furnace RD-serien
Produktkod. 15599582 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1300 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (metrisk) unitSize
15599582 1300 °C Varje
15589582 1100 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15599582 Leverantör Nabertherm Leverantörsnummer RD30A173A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utrustade med ett standard C 530 keramiskt arbetsrör och två fiberpluggar har de ett oslagbart pris/prestanda-förhållande. Enheterna har rostfria exteriörer i rostfritt stål med struktur.
  • Maxtemperatur: 1100 °C eller 1300 °C
  • Dubbel skalhus av plåtar av texturerat rostfritt stål
  • Endast fibermaterial används som inte klassificeras som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Innerdiameter på röret: 30 mm, uppvärmd längd: 200 mm
  • Arbetsrör tillverkat av C 530-material inklusive två fiberpluggar som standard
  • Termoelement typ K (1100 °C) eller typ S (1300 °C)
  • Halvledarreläer möjliggör låg brusdrift av uppvärmningen
  • Värmetrådar lindades direkt runt arbetsröret vilket resulterade i mycket snabba uppvärmningshastigheter
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
Specifikationer
Temperatur (metrisk) 1300 °C
Temperaturkontroll R7
Mått (L x B x H) Exteriör 200 x 300 x 350 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Diameter (metrisk) Insida 30 mm
Vikt (metrisk) 12 kg