Läs mer
Nabertherm™ Compact Tube Furnace RT-serien
Produktkod. 17348189 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1300 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperatur (metrisk)
17348189 1100 °C
17368189 1300 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17348189 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer RT512LAN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65870.00 SEK
    58312.31 SEK / Paket med 1
    Save 7557.69 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Används när laboratorieexperiment måste utföras horisontellt, vertikalt eller i specifika vinklar. Möjligheten att konfigurera lutningsvinkeln och arbetshöjden gör dessa rörugnar lämpliga för integrering i befintliga processsystem.
  • Maxtemperatur: 1100 °C eller 1300 °C
  • Kompakt design
  • Endast fibermaterial används som inte klassificeras som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Vertikal eller horisontell drift kan fritt justeras
  • Arbetshöjden fritt justerbar
  • Arbetsrör tillverkat av C 530-keramik
  • Typ S termoelement
  • Drift kan också vara separat från stället om säkerhetsriktlinjer följs
  • Styrsystem integrerat i ugnens bas
  • Definierad applikation inom driftinstruktionernas begränsningar
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Observera: En panna under 2,9 kW levereras med ett standard UK-uttag. Allt över 2,9 kW levereras med rätt CEE-kontakt. För allt över 2,9 kW, se till att du har rätt uttag innan köp.
Specifikationer
Controllertyp B510
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Längd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) Insida 50 mm
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm
Vikt (metrisk) 25 kg