Läs mer
Nabertherm™ Compact Tube Furnace RT-serien
Produktkod. p-7236241 Handla allt Nabertherm Produkter
Temperatur (metrisk):
1100 °C
1300 °C
Produktkod. 17348189
Brand: Nabertherm™ RT512LAN
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används när laboratorieexperiment måste utföras horisontellt, vertikalt eller i specifika vinklar. Möjligheten att konfigurera lutningsvinkeln och arbetshöjden gör dessa rörugnar lämpliga för integrering i befintliga processsystem.
  • Maximal temperatur: 1100 °C eller 1300 °C
  • Kompakt design
  • Endast fibermaterial används som inte är klassificerade som cancerframkallande enligt TRGS 905, klass 1 eller 2
  • Vertikal eller horisontell drift fritt justerbar
  • Arbetshöjd fritt justerbar
  • Arbetsrör av C 530 keramik
  • Termoelement typ S
  • Drift även möjlig separat från stativet om säkerhetsriktlinjerna följs
  • Styrsystem integrerat i ugnsbotten
  • Definierad tillämpning inom ramen för bruksanvisningen
  • NTLog Basic för Nabertherm kontroller: inspelning av processdata med USB-minne
Specifikationer
Controllertyp B510
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Längd (metrisk) 250 mm
Diameter (metrisk) Insida 50 mm
Diameter (metrisk) Yttre 50 mm
Vikt (metrisk) 25 kg