Läs mer
UVP Kompakt UV-lampa
Produktkod. 11728241
Change view
Produkttyp:
Finansiell UV-lampa
Kompakt UV-härdande lampa
Kompakt UV-lampa
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
11728241 Kompakt UV-lampa Varje
11738241 Kompakt UV-härdande lampa Varje
12842969 Finansiell UV-lampa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11728241 Leverantör UVP Leverantörsnummer 95001803
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Spänning 230 V
Wattal 4 W
Våglängd 365 nm
Mått (L x B) 198 x 71 mm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Längd (metrisk) 198 mm
Material Plast
Modell UVL-21
Bredd (metrisk) 71 mm
Produkttyp Kompakt UV-lampa