Läs mer
UVP Kompakt UV-lampa
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 4 W |
| Våglängd | 365 nm |
| Längd (metrisk) | 198 mm |
| Material | Plast |
| Modell | UVL-23RS |
| Bredd (metrisk) | 71 mm |
| Produkttyp | Finansiell UV-lampa |
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?