Läs mer
UVP Kompakt UV-lampa
Produkttyp:
Finansiell UV-lampa
Kompakt UV-härdande lampa
Kompakt UV-lampa
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 4 W |
| Våglängd | 365 nm |
| Mått (L x B) | 198 x 71 mm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Längd (metrisk) | 198 mm |
| Material | Plast |
| Modell | UVL-21 |
| Bredd (metrisk) | 71 mm |
| Visa mer |