Läs mer
Palintest™ Comparator Reagents
Beskrivning
- Tablet form for maximum convenience and simplicity.
- Colorimetric test.
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Zink |
| För användning med (utrustning) | Palintest comparator and disc |
| Förpackning | 250/Pk. |
| Kvantitet | 1 Each |
| Testmetod | Zincon and an alkaline buffer methodology |