Läs mer
Palintest™ Comparator Reagents
Produktkod. 11998926
Change view
Analyter:
Alkalinitet (CaCO3)
Fosfat (LR)
Klor DPD 2 (monokloramin)
Koppar
Nitrat
Zink
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 250
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Analyter unitSize
11998926 Zink Paket med 250
11993767 Nitrat Paket med 200
13121571 Klor DPD 2 (monokloramin) Varje
11944666 Fosfat (LR) Paket med 250
11918936 Koppar Paket med 250
11928956 Alkalinitet (CaCO3) Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11998926 Leverantör Palintest™ Leverantörsnummer AK148
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Tablet form for maximum convenience and simplicity.
  • Colorimetric test.
Specifikationer
Analyter Zink
För användning med (utrustning) Palintest comparator and disc
Förpackning 250/Pk.
Kvantitet 1 Each
Testmetod Zincon and an alkaline buffer methodology