Läs mer
Abcam Kompensationspärlkit (3,0–3,4 μm) – separata flaskor
Produktkod. 32115933 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
2 x 5 mL
Produktkod. Kvantitet
32115933 2 x 5 mL
1 options
Produktkod. 32115933 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab3227002x5mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kompensationspärlkit (3,0–3,4 μm) – separata ampuller (ab322700) ingår i provförberedelse-detektionskit & . Abcam Erbjuder högkvalitativa biologiska reagenser och verktyg inklusive antikroppar, proteiner, analyser, cellinjer och lysater.
Kompensationspärlkit (3,0–3,4 μm) – separata ampuller (ab322700) ingår i provförberedelse-detektionskit & . Abcam Erbjuder högkvalitativa biologiska reagenser och verktyg inklusive antikroppar, proteiner, analyser, cellinjer och lysater.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 2 x 5 mL
Regulatorisk status RUO