Läs mer
Abcam Kompensationspärlkit (3,0–3,4 μm)
Produktkod. 32114665 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Produktkod. Kvantitet
32114665 5 mL
1 options
Produktkod. 32114665 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab3227015mL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kompensationspärlkit (3,0-3,4 μm) (ab322701) ingår i provförberedelse-detektionskit & . Abcam Erbjuder högkvalitativa biologiska reagenser och verktyg inklusive antikroppar, proteiner, analyser, cellinjer och lysater.
Kompensationspärlkit (3,0-3,4 μm) (ab322701) ingår i provförberedelse-detektionskit & . Abcam Erbjuder högkvalitativa biologiska reagenser och verktyg inklusive antikroppar, proteiner, analyser, cellinjer och lysater.
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Kvantitet 5 mL
Regulatorisk status RUO