Läs mer
IBA Lifesciences Kompetent E. coli TOP10
Produktkod. 12879416 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12879416 20 reaktioner Varje
1 options
Inköp av denna produkt kräver en giltig GMO-slutanvändardeklaration.
Produktkod. 12879416 Leverantör IBA Lifesciences Leverantörsnummer 51600020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00 SEK
    1502.80 SEK / Paket med 1
    Save 247.20 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Inköp av denna produkt kräver en giltig GMO-slutanvändardeklaration.
Kompetent E. coli TOP10 är kemiskt kompetenta celler för plasmidförökning
  • Kompetent E. coliTOP10 celler är redo för värmechocktransformation med vektor-DNA och dess efterföljande förökning.
  • De kemiskt kompetenta cellerna tillhandahålls som 20 separata engångsreaktioner. Transformerade celler kan väljas genom blå/vit screening.
  • Genotypen av kompetent E. coli TOP10 celler är F-mcrA (mrr-hsdRMS-mcrBC) 80lacZ M15 lacX74 recA1 ara 139 (ara-leu)7697 galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG.
Denna produkt kräver torrisfrakt och skickas direkt från vårt huvudkontor i Tyskland. Observera att den inte kan skickas från vårt amerikanska distributionscenter i Olivette, MO.
Specifikationer
Produkttyp Kompetenta celler E. coli TOP10
Kvantitet 20 reaktioner