Läs mer
Complement C3c Antibody (4), Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-49651
Produktkod. 18244454
  • 3380.00 SEK / 25µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Complement C3c Monoclonal specifically detects Complement C3c in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Complement C3c
Monoclonal
0.1 mg/mL
Immunoprecipitation 1:10-1:500
C3
The monoclonal antibody 4 recognizes a conformational epitope in C3c, C3b and iC3b.
0.025 mg
Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Neuroscience
718
Store at 4°C.
Immunoprecipitation
4
Unconjugated
AHUS5, ARMD9, ASP, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, complement C3, complement component 3, complement component C3, CPAMD1acylation-stimulating protein cleavage product
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Human
IgG2a
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only