missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Complement C3d Antibody (C3D/2891), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08764R
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Complement C3d Monoclonal antibody specifically detects Complement C3d in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifikationer
| Complement C3d | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| AHUS5, ARMD9, ASP, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1, complement C3, complement component 3, complement component C3, CPAMD1acylation-stimulating protein cleavage product | |
| Recombinant fragment (around aa 1250-1450) of human Complement C3d protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01024) | |
| 100 μg | |
| Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 718 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| C3D/2891 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering