Läs mer
Complement C4d Antibody (12D11), R&D Systems™
Produktkod. 18203441 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
50 μg
Produktkod. Kvantitet
18203441 50 μg
1 options
Produktkod. 18203441 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP262802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4250.00 SEK
    3493.35 SEK / 50µg
    Save 756.65 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ComplementC4d Polyclonal specifically detects ComplementC4d in Bovine, Human, Monkey, Pig, Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen ComplementC4d
Användningsområden Flow Cytometry, Immunoassay, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Klona 12D11
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Immunoassay
Formulering PBS with No Preservative
Gensymboler C4A
Värd art Mouse
Immunogen Compliment factor C4D
Reningsmetod Protein G purified
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 720
Målarter Bovine, Human, Monkey, Pig, Primate
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus