Läs mer
Invitrogen™ Complement C4d Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
4595.00 SEK - 6680.00 SEK
Specifikationer
Antigen Complement C4d
Innehåll och lagring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10019043
Visa dokument
Invitrogen™
PA139488
1 mL
6680.00 SEK
1ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
13406807
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
PA532280
500 μL
4595.00 SEK
500µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 30 min at room temperature. A suggested positive control is tonsil tissue.
C4 is a component of the classical complement pathway and is split by activated C1s to C4a and C4b. Together C2a and C4b forms the classical C3 convertase. The molecular mass of C4 is 204 kDa and it consists of 3 subunits: a (97 kDa), b (75 kDa) and g (33 kDa).
Specifikationer
Specifikationer
Complement C4d
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 1% BSA and 0.1% sodium azide; pH 7.6
P0C0L4, P0C0L5
100293534, 720, 721
Synthetic peptide derived from C-terminus of human C4d.
Antibody
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Polyclonal
Liquid
IgG
Human
C4A
acidic C4; acidic complement C4; Basic complement C4; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 2; C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 3; C4; c4 complement; C4A; C4a anaphylatoxin; C4A2; C4A3; C4A4; C4A6; C4AD; C4B; C4B_2; C4B1; C4B12; C4B2; C4B3; C4B5; C4b-A; C4b-B; C4BD; C4D; C4d-A; C4d-B; C4F; C4S; CH; Chido form of C4; CO4; Complement C4 beta chain; Complement C4 gamma chain; Complement C4-A; Complement C4-A alpha chain; Complement C4-B; Complement C4-B alpha chain; complement C4B1a; complement component 4A (Rodgers blood group); complement component 4B (Chido blood group); CPAMD2; CPAMD3; DADB-112B14.11; FLJ60561; MGC164979; MHC class III region complement; RG; Rodgers form of C4
C4A, C4B
Primary
Antigen affinity chromatography
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer