Läs mer
Complement Component C5a Antibody (442), PE, R&D Systems™
Produktkod. 18603860 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18603860 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18603860 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289580PE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Complement Component C5a Monoclonal specifically detects Complement Component C5a in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Complement Component C5a
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 442
Konjugera PE
Utspädning ELISA
Formulering PBS
Gene Alias C5, C5A, HE
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5a (Accession#: NP_001726.2; Leu679-Arg751).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 727
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus