Läs mer
Complement Factor D/Adipsin Antibody (005), PerCP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18692111 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18692111 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18692111 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP289302PCP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
Complement Factor D/Adipsin Monoclonal antibody specifically detects Complement Factor D/Adipsin in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Complement Factor D/Adipsin
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 005
Konjugera PerCP
Utspädning ELISA
Formulering PBS
Gene Alias Adipsin, ADNcomplement factor D, C3 convertase activator, complement factor D (adipsin), complement factor D preproprotein, D component of complement (adipsin), DF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.46, PFD, Properdin factor DADIPSIN
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Complement Factor D/Adipsin (Uniprot#: P00746; Ile26-Ala253).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1675
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG