Läs mer
Agilent BioTek Kompletta dispenserings- och avfallssystem
Handla allt Agilent BioTek Produkter
För användning med (utrustning):
50 TS med automatisk buffertväxling, Agilent BioTek Mikroplattbricka och läsarinstrument
50 TS mikroplattbricka, Agilent BioTek Mikroplattbricka och läsarinstrument
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
4070077 inkluderar: 3 förrådsflaskor med filter, 4 L; 1 avfallsflaska, 4 L; 2 ställ och slangar, 4070078 inkluderar: 2 dispensera flaskor med filter, 4L; 1 avfallsflaska, 4L; 2 ställ och slangar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Avfallssystem |
| För användning med (utrustning) | 50 TS mikroplattbricka, Agilent BioTek Mikroplattbricka och läsarinstrument |