Läs mer
Integra Biosciences™ Komplett handoperatörssats
Produktkod. 10125941
Change view
Typ:
Handoperatörssats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10125941 Handoperatörssats Varje
1 options
Produktkod. 10125941 Leverantör Integra Biosciences™ Leverantörsnummer 155500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5451.17 SEK
    4939.72 SEK / Paket med 1
    Save 511.45 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 26-10-2026
Konvertera vilken vakuumkälla som helst till ett användarvänligt aspirationssystem. Integra Biosciences™ Vacuboy™ Complete Hand Operator Kit är ett mångsidigt aspirationsverktyg för att aspirera vätskor från praktiskt taget alla laboratoriekärl.
VACUBOY är ett mångsidigt aspirationsverktyg som omvandlar vilken vakuumkälla som helst till ett användarvänligt aspirationssystem för att suga upp vätskor från praktiskt taget alla laboratoriebehållare med en knapptryckning och på ett kontrollerat sätt.
  • Handstycket är anslutet till valfri tillgänglig vakuumkälla med hjälp av silikonslang och försedd med en av de olika aspirationsadaptrarna
  • Den perfekta matchningen erhålls när VACUBOY är ansluten till ett VACUSAFE aspirationssystem
  • Det stora urvalet av adaptrar gör att VACUBOY kan hantera vätskor från alla tuber, fat, flaskor, T-kolvar eller tallrikar med flera brunnar, beroende på deras form och storlek
  • Adaptrar för aspiration med Pasteurpipetter, serologiska pipetter, engångspipettspetsar eller nålar av rostfritt stål
  • Flerkanalsadaptrar för snabb tömning av flerbrunnsplattor
  • Vakuumreglering med en beröringskänslig knapp för kontrollerad och smidig aspiration av vätskor
  • Ergonomisk, perfekt lämpad för långa arbetsuppgifter, produktiva eller repetitiva aspirationsuppgifter
  • Antidroppsystem förhindrar läckage av vätskeavfall från spetsen eller pipetten, vilket minskar föroreningsriskerna vid arbete med biologiskt farliga vätskor
  • Autoklaverbar och steriliserbar, VACUBOY ger maximal säkerhet i laboratoriet vid arbete med farligt biologiskt flytande avfall
  • Kompakt, användarvänlig, intuitiv drift
  • Nivådetekteringssensor
  • Kontrollratt för oändlig vakuuminställning (intervall: -300 mbar till 600 mbar)
  • Tyst drift
  • VACUBOY handoperatör med 40 mm adapter i rostfritt stål ingår.
  • Genom att vrida vakuumkontrollknappen till önskad nivå kommer den automatiskt att styra och justera under drift. Fristående eller i kombination med dess många VACUBOY handoperatörstillbehör, är den perfekt matchning för ett brett utbud av vakuumbaserade applikationer
  • Alla delar som utsätts för kritiska vätskor är helt autoklaverbara och kan steriliseras i 20 minuter vid 121 C, °vilket garanterar maximal säkerhet
  • Vätskor samlas upp i den autoklaverbara avfallsflaskan
  • Hydrofobt filter minskar risken för att oavsiktligt suga in vätska i pumpen och pumphuset
  • Finns med antingen en 4 L polypropenflaska eller en 3 L glasflaska.
  • VACUSAFE comfort ger omedelbart en ren lösning för säker och bekväm aspiration, kassering eller filtrering av vätskor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Stativ och 6 adaptrar (gummiadapter för Pasteurpipetter, 1-kanals rostfritt ståladapter 40 mm, 8-kanals rostfritt ståladapter 40 mm, 1-kanalsadapter för spetsar, 1-kanalsadapter för spetsar/urladdning, 8-kanalsadapter för spetsar/avfall)
Kvantitet 1 vardera
Typ Handoperatörssats