Läs mer
Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 110 och 121
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Färgningsskål för enhet 121
Färgskål för 110
Färgskålsskydd för 112
Färgskålsskydd för 121
Manual Staining Assy Kit 110
Manual Staining Assy Kit 121
Rackhandtag för 110/121
Packungsgröße:
Varje
Beschreibung
Complete Manual Staining Assembly 110 Includes:
- Staining Dish 112: Stainless steel with inside dimensions of 4.3 x 3.35 x 2.95 in. (110 x 85 x 75 mm). Holds up to 350 mL of solution with fully loaded staining rack.
- Staining Rack 113: Stainless steel. Holds up to 30 slides. Maximum slide size 3 x 2 in. (75 x 50 mm)
- Staining Dish Cover 111: Stainless steel
Complete Manual Staining Assembly 121 Includes:
- Staining Dish 122: nonautoclavable glass with inside dimensions of 4.3 x 3.6 x 2.6 in. (110 x 92 x 67 mm). Holds up to 350 mL of solution with fully loaded staining rack
- Staining Rack 113: Stainless steel. Holds up to 30 slides. Maximum slide size 3 x 2 in. (75 x 50 mm)
- Staining Dish Cover 123: Stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
| Skålmaterial | Glass |
| Längd (engelska) Insida | 4.3 in. |
| Längd (metrisk) Insida | 110 mm |
| Bredd (engelska) Insida | 3.6 in. |
| Bredd (metrisk) Inuti | 92 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 67 mm |
| Depth (engelska) Interiör | 2.6 in. |
| Volym (metrisk) | 350 mL |
| Produkttyp | Färgningsskål för enhet 121 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur