Läs mer
Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 110 och 121
Produktkod. 12697706 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Fläcksfat för Assy 121
Färgskål för 110
Färgskålsskydd för 112
Färgskålsskydd för 121
Manual Staining Assy Kit 110
Manual Staining Assy Kit 121
Rackhandtag för 110/121
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12697706 Manual Staining Assy Kit 121 Varje
12687696 Manual Staining Assy Kit 110 Varje
12607706 Färgskål för 110 Varje
12637706 Rackhandtag för 110/121 Varje
12607716 Fläcksfat för Assy 121 Varje
12617716 Färgskålsskydd för 121 Varje
12647706 Färgskålsskydd för 112 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12697706 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.68 SEK
    1708.79 SEK / Paket med 1
    Save 106.89 SEK
    5% Av
I lager
Rymmer upp till 30 rutschbanor med Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 110 och 121, tillgängliga med en icke autoklaverbar skål av glas eller rostfritt stål.
Komplett manuell färgningsenhet 110 inkluderar:
  • Färgskål 112: Rostfritt stål med innermått på 4,3 x 3,35 x 2,95 tum. (110 x 85 x 75 mm). Rymmer upp till 350 ml lösning med fullt laddat färgställ.
  • Färgställ 113: Rostfritt stål. Rymmer upp till 30 diabilder. Maximal bildstorlek 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
  • Färgskålslock 111: Rostfritt stål
Komplett manuell färgningsenhet 121 inkluderar:
  • Färgskål 122: icke-autoklaverbart glas med innermått på 4,3 x 3,6 x 2,6 tum. (110 x 92 x 67 mm). Rymmer upp till 350 ml lösning med fullt laddat färgställ
  • Färgställ 113: Rostfritt stål. Rymmer upp till 30 diabilder. Maximal bildstorlek 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
  • Färgskålslock 123: Rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Djup (engelska) Insida 2,6 tum
Djup (metriskt) inuti 67 mm
Skålmaterial Icke autoklaverbart glas
Inkluderar Färgskål 122, färgställ 113, färgskålslock 123
Längd (engelska) Insida 4,3 tum
Längd (metrisk) Insida 110 mm
Rackmaterial Rostfritt stål
Slide Count 30
Bredd (engelska) Insida 3,6 tum
Bredd (metrisk) Inuti 92 mm
Max. Glidstorlek 3 x 2 tum.
Produkttyp Manual Staining Assy Kit 121
Lösningskapacitet 350 mL