Beskrivning
Komplett manuell färgningsenhet 117:
- Färgskål 119: Rostfritt stål med innermått på 7,95 x 3,35 x 2,95 tum. (202 x 85 x 75 mm); rymmer upp till 750 ml lösning med fullt laddat färgställ.
- Färgställ 120: Rostfritt stål; rymmer upp till 60 diabilder; maximal bildstorlek är 3 x 2 tum. (75 x 50 mm).
- Färgskålslock 118: Rostfritt stål
Komplett manuell färgningsenhet 130:
- Färgskål 131: Icke-nautoklaverbart glas med innermått på 7,95 x 4,4 x 2,8 tum. (202 x 112 x 72 mm); rymmer upp till 750 ml lösning med fullt laddat färgställ
- Färgställ 120: Rostfritt stål; rymmer upp till 60 diabilder; maximal bildstorlek är 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
- Färgskålslock 132: Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (engelska) Insida | 2,8 tum |
| Djup (metriskt) inuti | 72 mm |
| Skålmaterial | Icke autoklaverbart glas |
| Inkluderar | Färgskål 131, färgställ 120, färgskålslock 132 |
| Längd (engelska) Insida | 7,95 tum. |
| Längd (metrisk) Insida | 202 mm |
| Rackmaterial | Rostfritt stål |
| Slide Count | 60 |
| Bredd (engelska) Insida | 4,4 tum. |
| Bredd (metrisk) Inuti | 112 mm |
| Visa mer |