Läs mer
Epredia™ Komplettera manuella färgningsenheter 117 och 130
Produktkod. 12637716 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Endast färgskål, Assy 130
Färgningsskål, enhet 117
Färgskålslock, Assy 121
Manual Staining Assy Kit 130
Rackhandtag, Assy 117 och 130
Staining Dish Cover, Assy 117
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12637716
Brand: Epredia™ 131
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till 60 rutschbanor med Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 117 och 130, tillgängliga med en icke autoklaverbar skål av glas eller rostfritt stål.
Komplett manuell färgningsenhet 117:
  • Färgskål 119: Rostfritt stål med innermått på 7,95 x 3,35 x 2,95 tum. (202 x 85 x 75 mm); rymmer upp till 750 ml lösning med fullt laddat färgställ.
  • Färgställ 120: Rostfritt stål; rymmer upp till 60 diabilder; maximal bildstorlek är 3 x 2 tum. (75 x 50 mm).
  • Färgskålslock 118: Rostfritt stål
Komplett manuell färgningsenhet 130:
  • Färgskål 131: Icke-nautoklaverbart glas med innermått på 7,95 x 4,4 x 2,8 tum. (202 x 112 x 72 mm); rymmer upp till 750 ml lösning med fullt laddat färgställ
  • Färgställ 120: Rostfritt stål; rymmer upp till 60 diabilder; maximal bildstorlek är 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
  • Färgskålslock 132: Rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Djup (engelska) Insida 2,8 tum
Djup (metriskt) inuti 72 mm
Skålmaterial Icke autoklaverbart glas
Längd (engelska) Insida 7,95 tum.
Längd (metrisk) Insida 202 mm
Bredd (engelska) Insida 4,4 tum.
Bredd (metrisk) Inuti 112 mm
Produkttyp Endast färgskål, Assy 130
Lösningskapacitet 750 mL