Läs mer
Epredia™ Komplettera manuella färgningsenheter 117 och 130
Produktkod. 12647716 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Endast färgskål, Assy 130
Färgning av tallrikslock, enhet 117
Färgningsskål, enhet 117
Färgskålslock, Assy 121
Manual Staining Assy Kit 130
Rackhandtag, Assy 117 och 130
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12647716
Brand: Epredia™ 132
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer upp till 60 rutschbanor med Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 117 och 130, tillgängliga med en icke autoklaverbar skål av glas eller rostfritt stål.
Komplett manuell färgningsenhet 117:
  • Färgskål 119: Rostfritt stål med innermått på 7,95 x 3,35 x 2,95 tum. (202 x 85 x 75 mm); rymmer upp till 750 ml lösning med fullt laddat färgställ.
  • Färgställ 120: Rostfritt stål; rymmer upp till 60 diabilder; maximal bildstorlek är 3 x 2 tum. (75 x 50 mm).
  • Färgskålslock 118: Rostfritt stål
Komplett manuell färgningsenhet 130:
  • Färgskål 131: Icke-nautoklaverbart glas med innermått på 7,95 x 4,4 x 2,8 tum. (202 x 112 x 72 mm); rymmer upp till 750 ml lösning med fullt laddat färgställ
  • Färgställ 120: Rostfritt stål; rymmer upp till 60 diabilder; maximal bildstorlek är 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
  • Färgskålslock 132: Rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Färgskålslock, Assy 121