Läs mer
Epredia™ Komplettera manuella färgningsenheter 117 och 130
Produktkod. 12667706 Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Endast färgskål, Assy 130
Färgning av tallrikslock, enhet 117
Färgningsskål, enhet 117
Färgskålslock, Assy 121
Manual Staining Assy Kit 130
Rackhandtag, Assy 117 och 130
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12667706
Brand: Epredia™ 119
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rymmer upp till 60 rutschbanor med Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 117 och 130, tillgängliga med en icke autoklaverbar skål av glas eller rostfritt stål.
Complete Manual Staining Assembly 117:
  • Staining Dish 119: Stainless steel with inside dimensions of 7.95 x 3.35 x 2.95 in. (202 x 85 x 75mm); holds up to 750mL of solution with fully loaded staining rack.
  • Staining Rack 120: Stainless steel; holds up to 60 slides; maximum slide size is 3 x 2 in. (75 x 50mm).
  • Staining Dish Cover 118: Stainless steel
Complete Manual Staining Assembly 130:
  • Staining Dish 131: Nonautoclavable glass with inside dimensions of 7.95 x 4.4 x 2.8 in. (202 x 112 x 72mm); holds up to 750mL of solution with fully loaded staining rack
  • Staining Rack 120: Stainless steel; holds up to 60 slides; maximum slide size is 3 x 2 in. (75 x 50mm)
  • Staining Dish Cover 132: Stainless steel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Djup (engelska) Insida 2.95 in.
Djup (metriskt) inuti 75 mm
Skålmaterial Stainless Steel
Längd (engelska) Insida 7.95 in.
Längd (metrisk) Insida 202 mm
Bredd (engelska) Insida 3.35 in.
Bredd (metrisk) Inuti 85 mm
Produkttyp Färgningsskål, enhet 117
Lösningskapacitet 750 mL