Läs mer
Epredia™ Komplettera manuella färgningsenheter 117 och 130
Produktkod. 12687706 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Produkttyp:
Endast färgskål, Assy 130
Fläckande skållock, Assy 117
Fläcksfat, Assy 117
Färgskålslock, Assy 121
Manual Staining Assy Kit 130
Rackhandtag, Assy 117 och 130
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
12687706 Rackhandtag, Assy 117 och 130 Varje
12677706 Fläckande skållock, Assy 117 Varje
12667706 Fläcksfat, Assy 117 Varje
12627716 Manual Staining Assy Kit 130 Varje
12637716 Endast färgskål, Assy 130 Varje
12647716 Färgskålslock, Assy 121 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12687706 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 120
I lager
Rymmer upp till 60 rutschbanor med Epredia™ Kompletta manuella färgningsenheter 117 och 130, tillgängliga med en icke autoklaverbar skål av glas eller rostfritt stål.
Komplett manuell färgningsenhet 117:
  • Färgskål 119: Rostfritt stål med innermått på 7,95 x 3,35 x 2,95 tum. (202 x 85 x 75 mm); rymmer upp till 750 ml lösning med fullt laddat färgställ.
  • Färgställ 120: Rostfritt stål; rymmer upp till 60 diabilder; maximal bildstorlek är 3 x 2 tum. (75 x 50 mm).
  • Färgskålslock 118: Rostfritt stål
Komplett manuell färgningsenhet 130:
  • Färgskål 131: Icke-nautoklaverbart glas med innermått på 7,95 x 4,4 x 2,8 tum. (202 x 112 x 72 mm); rymmer upp till 750 ml lösning med fullt laddat färgställ
  • Färgställ 120: Rostfritt stål; rymmer upp till 60 diabilder; maximal bildstorlek är 3 x 2 tum. (75 x 50 mm)
  • Färgskålslock 132: Rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rackmaterial Rostfritt stål
Slide Count 60
Max. Glidstorlek 3 x 2 tum.
Produkttyp Rackhandtag, Assy 117 och 130