Läs mer
Heidolph™ Unimax Shaker-paket
Produktkod. 10371983 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
0 till 500 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
10371983 0 till 500 rpm Varje
1 options
Produktkod. 10371983 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5431231900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46240.00 SEK
    43232.00 SEK / Paket med 1
    Save 3008.00 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Komplett paket
I paketet ingår:
  • (1) orbital platform shaker Unimax 1010
  • (1) värmemodul
  • (1) hög inkubatorhuv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 10 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 5 kg
Hastighetsintervall 0 till 500 rpm
Spänning 115/230 V