Läs mer
Cytiva Kompletta rörställ
Handla allt Cytiva Produkter
Positioner:
40
95
175
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Inkluderar skål, rörstöd, hållare och guide. För användning med fraktionssamlare F9-R och fraktionssamlare 920.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Inkluderar skål, rörstöd, hållare och guide |
| Produkttyp | Rörställ |
| Håller | Rör (30 mm) |
| Positioner | 40 |
| För användning med (utrustning) | För användning med fraktionssamlare F9-R och fraktionssamlare 920 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Diameter (metrisk) öppning | 30 mm |