Läs mer
3M™ Comply™ Bowie och Dick Autoklav Test Pack
Produktkod. 16854273
Change view
Kvantitet:
20-pack
Produktkod. Kvantitet
16854273 20-pack
1 options
Produktkod. 16854273 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000034520
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bowie och Dick-testet utförs dagligen i en tom kammare och är utformad för att visa att ångpenetration är tillräcklig.
  • Lätt att upptäcka fel enligt ISO 11140 Del 1 och Del 3
  • Testpaketet ger dig sinnesfrid och bevisar att din sterilisator fungerar korrekt
  • Sparar tid - uppenbar färgbyte möjliggör enkel tolkning, enkel och lätt att använda
  • Noggrann, konsekvent, pålitlig och reproducerbar
  • Minskat lagringsutrymme - kompakt och engångsbruk
  • Kostnadsbesparing - papper kan återanvändas för anteckningar
  • Oåterkalleligt, för säker förvaring och spårbarhet
  • Ett paket med 20 ark räcker i en månad – vilket sparar tid på att lägga beställningar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN867-4 och ISO 11140 standarder
För användning med (applikation) För dagliga autoklavtester
För användning med (utrustning) Autoklavera
Produkttyp Autoklavtestpaket
Funktioner Unik färgkemi, engångs
Material papper
Kvantitet 20-pack
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringsmetod Ånga