Läs mer
3M™ Comply™ Kemiska indikatorremsor
Produktkod. 12529737
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 cm
Produktkod. Mått (L x B)
12529737 10 x 10 cm
1 options
Produktkod. 12529737 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000002743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8303.01 SEK
    3722.57 SEK / Paket med 1000
    Save 4580.44 SEK
    55% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Specifikationer
Färg Blå till rosa
Mått (L x B) 10 x 10 cm
Längd (metrisk) 10 cm
Produkttyp Kemiska indikatorremsor
Material Väteperoxid
Kvantitet 1000 Pk.
Bredd (metrisk) Exteriör 10 cm