Läs mer
3M™ Följ engångsbowie& Autoklavtestpaket
Produktkod. 12348199
Change view
Kvantitet:
20-pack
Produktkod. Kvantitet
12348199 20-pack
1 options
Produktkod. 12348199 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000066392
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb, effektiv och enkel att använda. Papper kan återanvändas för anteckningar
Med unik färgkemi, den 3M™ Comply™ autoklavtestförpackning av engångstyp Bowie och Dick överensstämmer med BS EN 867-4 och bär BSI KiteMark™ .
  • Snabbt, effektivt och för engångsbruk
  • Enkelt och lättläst
  • Starkare färger och högre upplösning
  • Noggrann, konsekvent, pålitlig och reproducerbar
  • Enkel skivlagring
  • Sparar tid
  • Papper kan återanvändas för anteckning För engångsanvändning i porösa laststerilisatorer för dagliga Bowie- och Dick-tester.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad BS EN 867-4
Produkttyp Bowie- och autoklavtest för engångsbruk
Kvantitet 20-pack