Läs mer
3M™ Comply™ Indikatortejp
Produktkod. 15858022 Handla allt 3M Produkter
Change view
Längd (metrisk):
55 m
Produktkod. Längd (metrisk)
15858022 55 m
1 options
Produktkod. 15858022 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000138228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.75 SEK
    3568.92 SEK / Paket med 42
    Save 541.83 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
3M™ Comply™ Indikatortejp är en integrerad del av ett koordinerat steriliseringskontrollsystem.
  • Högkvalitativa, stretchiga tejper fäster mycket väl på en mängd olika mjuka förpackningar
  • Typ 1-indikator
  • För tätning av förpackningar
  • Klar färgförändring från beige till svart
  • Säker stängning
  • Lättläst resultat
  • Blyfri, latexfri, lösningsmedelsfri
Specifikationer
För användning med (applikation) Försegling av förpackningar, exponeringsövervakning
Längd (metrisk) 55 m
Modell Typ 1-indikator
Produkttyp Indikatortejp
Steriliseringsindikator Klar färgförändring från beige till svart
Steriliseringsmetod Ånga
Bredd (metrisk) Exteriör 12 mm