Läs mer
3M™ Comply™ SteriGage™ Ånga kemisk indikator
Produktkod. 11943604
Change view
Kvantitet:
500-pack
Produktkod. Kvantitet
11943604 500-pack
1 options
Produktkod. 11943604 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000002707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3827.25 SEK
    2935.76 SEK / Paket med 500
    Save 891.49 SEK
    23% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder en omedelbar, exakt och lättläst metod för att övervaka steriliseringsprocessens förhållanden inuti varje förpackning och kan användas i alla ångsterilisatorer. 3M™ Comply™ SteriGage™ Steam Chemical Indicator med lättläst rörlig frontstil har visat sig ha en högre avläsningsnoggrannhet än färgtolkningsstilsindikatorer.
Erbjuder en omedelbar, exakt och lättläst metod för att övervaka steriliseringsprocessens förhållanden inuti varje förpackning och kan användas i alla ångsterilisatorer. Lättläst rörlig frontstil har visat sig ha en högre läsnoggrannhet än färgtolkningsstilsindikatorer.
  • Moving front ink-teknik ger ett lättläst ''Acceptera eller avvisa''-resultat
  • Kan användas i alla °121 C °till 135 C ångsteriliseringscykler
  • Respons korrelerar med en biologisk indikator vid 3 tid/temperatur-förhållanden under idealiska ångsteriliseringsförhållanden.
  • Bekräftat av BSI, ett ledande globalt oberoende produkttesttjänstföretag, för att uppfylla prestandakraven i ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 Klass 5
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO11140
För användning med (applikation) Fastställande av steriliseringskvalitet
För användning med (utrustning) Sterilisator
Produkttyp Ånga kemisk indikator
Temperatur (metrisk) 121 °C
Kvantitet 500-pack
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringsmetod Ånga, kemisk