Läs mer
Compound 401, MedChemExpress
Beskrivning
Compound 401 is a synthetic inhibitor of DNA-PK (IC50 = 0.28 μM) that also targets mTOR but not PI3K in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Compound 401 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 168425-64-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H15N3O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6 mg/mL (21.33 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C1C=C(N2CCOCC2)N=C3N1C=CC4=C3C=CC=C4 |
| Visa mer |