Läs mer
Förening 48/80, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474322 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474322 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 11474322 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215902650
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Compound 48/80
CAS 94724-12-6
Färg Vitt
Molekylformel C32H48Cl3N3O3
Kvantitet 50 mg
Synonym compound 48/80 trihydrochloride
InChI-nyckel KIAWAQJORBNOIF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCCC1=CC(=C(C=C1)OC)CC2=CC(=CC(=C2OC)CC3=C(C=CC(=C3)CCNC)OC)CCNC.Cl.Cl.Cl
IUPAC-namn 2-[4-metoxi-3-[[2-metoxi-3-[[2-metoxi-5-[2-(metylamino)etyl]fenyl]metyl]-5-[2-(metylamino)etyl]fenyl]metyl]fenyl]-N-metyletanamin;trihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 629.104
PubChem CID 118797323
Formel vikt 630
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Compound 48/80
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Compound 48/80