Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Förening E
Produktkod. 15426749
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426749 0.5 mg 0.5mg
1 options
Produktkod. 15426749 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65131.!D
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 209986-17-4 | C27H24F2N4O3
En cellgenomsläpplig, potent, selektiv, peptidomimetisk, icke-transition-state analog hämmare av --sekretas och Notch-bearbetning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.5 mg
Beskrivning Off-white
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En cellgenomsläpplig, potent, selektiv, peptidomimetisk, icke-övergångstillståndsanaloghämmare av→ -sekretas och Notch-bearbetning
CAS 209986-17-4
Molekylformel C27H24F2N4O3
Formel vikt 490.50
Synonym γ-Sekretasinhibitor XXI;
Känslighet Ljuskänslig
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.