Beskrivning
- Dessa borosilikatglasflaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas
- Flaskorna har låg profil för bättre stabilitet
- Har en bred mun för enkel provtagning
- Fodral innehåller en krympförpackad bricka, inklusive lock.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 37/64 tum. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14.75 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 1.85 mL |
| Höjd (engelska) | 1 1/50 tum. |
| Antal per förpackning | 144 |
| Förpackningstyp | Krymplindad bricka |
| Basstil | Platt botten |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |