Läs mer
Memmert™ Tryckluftsavfuktning för Ich260
Produktkod. 16326597 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
Konstant klimatkammare
Produktkod. 16326597
Brand: Memmert™ ICH260C9
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Standard kalibreringscertifikat
För användning med: Constant Climate Chamber
  • Tryckluftsavfuktning (effektiv avfuktning av interiören med hjälp av tryckluft)
  • Standard kalibreringscertifikat (mätpunkt kammarens centrum) vid +10 C °med 10 % rh
Specifikationer
För användning med (utrustning) Konstant klimatkammare
Typ Tryckluftsavfuktning