Läs mer
Memmert™ Tryckluftsavfuktning för Ich750
Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
Konstant klimatkammare
Beskrivning
Innehåller
Standard kalibreringscertifikat
- Tryckluftsavfuktning (effektiv avfuktning av interiören med hjälp av tryckluft)
- Standard kalibreringscertifikat (mätpunkt kammarens centrum) vid +10 C °med 10 % rh
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Konstant klimatkammare |
| Typ | Tryckluftsavfuktning |