Läs mer
Cole-Parmer™ Kompression till hangängad adapter
Portstorlek:
1/2 tum. NPT(M)
3/4 tum NPT(M)
3/8 in. NPT(M)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal
- PVDF Composition
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Compression x NPT(M) Connection |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | PVDF |
| Total längd (engelska) | 1 15/32 in. |
| Förpackningsmängd | 10 Fittings |
| Slangstorlek | 1/2 in. |
| Utloppsport | 1/2 in. |
| Portstorlek | 3/8 in. NPT(M) |
| Steriliseringsmetod | Autoclave or Ethylene Oxide |
| Bredd (metrisk) | 24 mm |
| Visa mer |