Läs mer
Cole-Parmer™ Kompression till hangängad adapter
Produktkod. 11784749
Portstorlek:
1/2 tum. NPT(M)
3/4 tum NPT(M)
3/8 in. NPT(M)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11784749
Brand: Cole-Parmer™ 0638591
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kompressionskopplingar är ett utmärkt val för anslutning av styva slangsystem
  • Montera kopplingen till slangen genom att skjuta slangen genom en tätningshylsa och använda muttern för att trycka ner för att bilda en säker tätning
  • PVDF sammansättning
Specifikationer
Beskrivning Kompression x NPT(M)-anslutning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PVDF
Total längd (engelska) 1 15/16 tum.
Förpackningsmängd 10 Beslag
Slangstorlek 3/4 tum
Utloppsport 3/4 tum
Portstorlek 3/4 tum NPT(M)
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Bredd (metrisk) 33 mm
Bredd (engelska) 1 5/16 tum.
Form Rak
Produkttyp Kompression till hangängad adapter